KN8972453000
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 3.8 μm × 5 μm
Synonym(e):
897245-3000
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897245-3000
Parameter
800 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
7 in. × 3.8 μm × 5 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.