Merck
Z800120
Hellma® Mikro-Küvetten für Absorptionsmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
Größe auswählen
1 EA
CHF 299.00
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 299.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
PTFE stopper
Suprasil® quartz
Beschreibung
with 2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 110-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
Kammervolumen
700 μL
Weglänge
2 mm
Nachweisverfahren
photometric
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)