KN8972050008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 51 μm × 64 μm
Synonym(e):
897205-0008
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897205-0008
Parameter
100 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
8 in. × 51 μm × 64 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.