JRD0511
6-(4-Chlorobenzyloxy)benzo[d]oxazol-2(3H)-one
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
O=C1NC2=CC=C(OCC3=CC=C(Cl)C=C3)C=C2O1
InChI
1S/C14H10ClNO3/c15-10-3-1-9(2-4-10)8-18-11-5-6-12-13(7-11)19-14(17)16-12/h1-7H,8H2,(H,16,17)
InChIKey
YQXNILLDNBIRCG-UHFFFAOYSA-N