Merck
JKA7148
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average Mn 20,000, 3arm-OH, 1arm-NH2, HCl Salt
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
4arm-PEG20K 3arm-OH, 1arm-NH2, HCl Salt, average Mn 20000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20000
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)