Merck
JKA5146
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average Mn 7,500, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonym(e):
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Größe auswählen
500 MG
CHF 455.00
CHF 455.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 455.00
About This Item
Lineare Formel:
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 455.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
HS-PEG7500-NH2, HCl Salt, average Mn 7,500
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 7,500
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Thiol PEG Amine. HS is thiol reactive and NH2 is stable and can be activated.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)