Merck
JKA12004
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG4 Propionic acid, monodisperse
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
500 MG
CHF 378.00
CHF 378.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 378.00
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.23
CHF 378.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
NH2-PEG4-Propionic acid,
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)