Merck
JKA12006
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG12 Propionic acid, monodisperse
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
500 MG
CHF 651.00
CHF 651.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 651.00
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.23
CHF 651.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
NH2-PEG12-Propionic acid,
Form
solid
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)