Merck
QBD10067
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®6-acid
Synonym(e):
1-amino-3,6,9,12,15,18-Hexaoxaheneicosan-21-oic acid, 3-[(17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadec-1-yl)oxy]propanoic acid, Polyethylene glycol
Größe auswählen
1000 MG
CHF 571.00
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 MG
CHF 571.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H31NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C15H31NO8/c16-2-4-20-6-8-22-10-12-24-14-13-23-11-9-21-7-5-19-3-1-15(17)18/h1-14,16H2,(H,17,18)
InChIKey
PVRGRRPCHFTMMD-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Amino-dPEG®6-acid is a novel amino acid that can be manipulated, modified, and used like most other amino acids. The single molecular weight dPEG® spacer arms between the terminal amine and the terminal carboxylic acid are of exact length (25.1 Å), allowing for precise spatial control, and they are hydrophilic and non-immunogenic, imparting greater water solubility and hydrodynamic volume to target molecules.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1