Merck
J100043
Sigma-Aldrich
(tert.-Butylimido)-tris-(ethylmethylamido)-tantal(V)
electronic grade, ≥95% (CP), ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H33N4Ta
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
electronic grade
Assay
≥95% (CP)
≥99.99% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: tantalum
reagent type: catalyst
Dichte
1.323 g/mL at 21 °C (lit.)
SMILES String
CCN(C)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/C4H9N.3C3H8N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-4-2;/h1-3H3;3*3H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
InChIKey
PDGHBHKZHSFTHO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.0 °F
Flammpunkt (°C)
17.8 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication