Merck
J100005
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl)amidohafnium(IV)chlorid
≥95%, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
[[(CH3)3Si]2N]2HfCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
570.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
≥99.99% trace metals basis
Form
low-melting solid
Eignung der Reaktion
core: hafnium
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Hf](Cl)(Cl)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.2ClH.Hf/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;/h2*1-6H3;2*1H;/q2*-1;;;+4/p-2
InChIKey
HKZRZVQUSXQGFM-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication