Wichtige Dokumente
476196
Dibutylitaconat
96%
Synonym(e):
Di(n -butyl) itaconate, Dibutyl itaconate, 2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
276.8 °F
Flammpunkt (°C)
136 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?