Merck
I22005
Sigma-Aldrich
Isopropyldisulfid
96%
Größe auswählen
25 G
CHF 59.30
CHF 59.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 59.30
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 59.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4906 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
Dichte
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample