Merck
H38403
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-1,4-Benzodioxan
97%
Synonym(e):
1,4-Benzodioxan-2-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
87-90 °C (lit.)
SMILES String
OCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H10O3/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7,10H,5-6H2
InChIKey
GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)