Merck
H31530
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridin -hydrochlorid
technical grade, 85%
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-pyridinmethanol -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
217 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].OCc1ncccc1O
InChI
1S/C6H7NO2.ClH/c8-4-5-6(9)2-1-3-7-5;/h1-3,8-9H,4H2;1H
InChIKey
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
remainder sodium chloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)