Merck
H17856
Sigma-Aldrich
trans-β-Hydromuconsäure
98%
Synonym(e):
trans-3-Hexendisäure, 2-Buten-1,4-dicarbonsäure, Dihydromuconsäure
Größe auswählen
10 G
CHF 177.00
50 G
CHF 921.00
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 177.00
50 G
CHF 921.00
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH=CHCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.13
Beilstein:
1723581
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
195-196 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(CC(O)=O)=C(\[H])CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
InChIKey
YHGNXQAFNHCBTK-OWOJBTEDSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)