Merck
H1259
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrakis(p-Hydroxyphenyl)ethan
powder
Synonym(e):
1,1,2,2-Ethanetetra-p-phenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H22O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.45
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Verunreinigungen
≤10% residual solvent
Farbe
white to off-white
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C(C(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C26H22O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,25-30H
InChIKey
HDPBBNNDDQOWPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)