GF98618619
Tungsten carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Synonym(e):
W 526011
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 986-186-19
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)