Merck
GF98011199
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
NI055880
Größe auswählen
1 EA
CHF 504.00
CHF 504.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 504.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 504.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 980-111-99
Länge
20 m
Leitungsdurchm.
0.125 mm
Isolierungsstärke
0.008 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)