Merck
GF33624468
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m insulated wire, 0.25mm conductor diameter, 0.025mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
NI055890
Größe auswählen
1 EA
CHF 439.00
CHF 439.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 439.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 439.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 336-244-68
Länge
20 m
Leitungsdurchm.
0.25 mm
Isolierungsstärke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)