Merck
GF96939253
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed, polished on both sides
Synonym(e):
FF210351
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed (polished on both sides)
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 969-392-53
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)