Merck
GF91133298
Stainless steel - AISI 347
foil, thickness 0.05 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Nb%, size 50 × 50 mm, temper annealed
Synonym(e):
FE230210
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 911-332-98
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)