Merck
GF96620643
Cobalt/Chromium
powder, 45 max. part. size (micron), Co70%/Cr30%, weight 200 g, condition atomized
Synonym(e):
CO056011
Größe auswählen
1 EA
CHF 829.00
CHF 829.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 829.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 829.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 966-206-43
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)