GF29076329
Chromium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonym(e):
CR516010
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 290-763-29
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm