Merck
GF95739654
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
100m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU045160
Größe auswählen
1 EA
CHF 907.00
CHF 907.00
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 907.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 907.00
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 957-396-54
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)