Merck
GF40761097
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness
Synonym(e):
IN080230
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 407-610-97
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)