Merck
GF95119847
Aluminium
powder, 60 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.9%
Synonym(e):
AL006031
Größe auswählen
1 EA
CHF 295.00
CHF 295.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 295.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141702
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 295.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 951-198-47
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
60 (micron)
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)