Merck
GF41304899
Aluminium
powder, max. particle size 15 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
AL006038
Größe auswählen
1 EA
CHF 316.00
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 316.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141702
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 413-048-99
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
15 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Aluminium powder, 25 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
GF59664572
Aluminium
Aluminium powder, 400 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 100 g
GF78813489
Aluminium
Aluminium powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF48562465
Aluminium
Aluminium powder, 60 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.9%
GF95119847
Aluminium
Aluminium powder, 25 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF64285689
Aluminium
Aluminium powder, max. particle size 125 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
GF23389454
Aluminium