Merck
GF93901080
Eisen
powder, 450 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.0+%
Synonym(e):
FE006010
Größe auswählen
1 EA
CHF 151.00
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 151.00
About This Item
Lineare Formel:
Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141721
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 939-010-80
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
450 (micron)
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)