GF92077027
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 500mm x 2.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI097905
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 920-770-27
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)