Merck
GF86612003
Tungsten-nickel-iron alloy, W95Ni3.5Fe1.5
105mm rod, 25mm diameter
Synonym(e):
W 257940
Größe auswählen
1 EA
CHF 921.00
CHF 921.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 921.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 921.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 866-120-03
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)