Merck
GF83004544
Stainless steel - AISI 316l
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 5 m, coil width 12 mm
Synonym(e):
FF210331
Größe auswählen
1 EA
CHF 286.00
CHF 286.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 286.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 286.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 830-045-44
Länge
5 m
Spiralbreite
12 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)