Merck
GF09936311
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 12 mm
Synonym(e):
FF210331
Größe auswählen
1 EA
CHF 372.00
CHF 372.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 372.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 372.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 099-363-11
Länge
10 m
Spiralbreite
12 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)