GF97377126
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
FK113050
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 973-771-26
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)