Merck
GF74320567
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
NJ125825
Größe auswählen
1 EA
CHF 421.00
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 421.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 743-205-67
Länge
50 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.0035 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)