Merck
GF71628521
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
NI706010
Größe auswählen
1 EA
CHF 526.00
CHF 526.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 526.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 526.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 716-285-21
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)