NIST2453A
Wasserstoff in Titanlegierung
NIST® SRM® 2453a, nominal mass fraction 125 mg/kg H
Synonym(e):
Titan-Legierung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 10 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
SRM 2453A_cert
SRM 2453A_SDS
Sonstige Hinweise
Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)