Merck
GF68265603
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), rod, diam. 30 mm, L 1000 mm, black
Synonym(e):
AM367930
Größe auswählen
1 EA
CHF 390.00
CHF 390.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 390.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 390.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 682-656-03
Länge
1000 mm
Durchmesser
30 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)