Merck
GF19015758
Polyamide - Nylon
PA 6,6 30% Glass Fiber Reinforced, sheet, thickness 8 mm, size 100 × 100 mm, black
Synonym(e):
AM363080
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced, (PA 6,6 30% GFR), sheet, thickness 8 mm, size 100 × 100 mm, black
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 190-157-58
Größe
100 × 100 mm
Dicke
8 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)