Merck
GF68252148
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI290400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 682-521-48
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)