Merck
GF34117196
Hafnium
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 95.+%
Synonym(e):
HF006010
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’870.00
CHF 1’870.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’870.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Hf
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141718
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 1’870.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95.0%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 341-171-96
Widerstandsfähigkeit
29.6 μΩ-cm, 0°C
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
bp
4602 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2227 °C (lit.)
Dichte
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChIKey
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Pyr. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)