Merck
GF74202050
Silber
powder, 2 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.97+%
Synonym(e):
AG006030
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’750.00
CHF 1’750.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’750.00
About This Item
Lineare Formel:
Ag
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141740
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 1’750.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.97%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 742-020-50
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
2 (micron)
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)