Merck
GF66065452
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 50g
Synonym(e):
AD106010
Größe auswählen
1 EA
CHF 407.00
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 407.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 660-654-52
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
63 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)