Merck
GF12641701
Titanium/Aluminum/Vanadium
powder, Ti 90%/Al 6%/V 4%, max. particle size 200 micron, weight 100 g, min. particle size 150 micron
Synonym(e):
TI016015
Größe auswählen
1 EA
CHF 544.00
CHF 544.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 544.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 544.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 126-417-01
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
200 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)