Wichtige Dokumente
1.05815
Supelco
Magnesium
powder particle size about 0.06-0.3mm
Synonym(e):
Magnesium
Größe auswählen
1 KG
CHF 190.00
CHF 190.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 190.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141502
EG-Index-Nummer:
231-104-6
NACRES:
NA.21
CHF 190.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.00013 hPa ( 325 °C)
Assay
≥98.5% (complexometric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>450 °C
Verunreinigungen
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
bp
1107 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
651 °C
Dichte
1.74 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Fe: ≤500 ppm
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
InChIKey
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 98,5 %
In Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,05 %
Fe (Eisen): ≤ 500 ppm
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable