Merck
GF65561014
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 20 mm, L 165 mm, grade high purity
Synonym(e):
ME307925
Größe auswählen
1 EA
CHF 512.00
CHF 512.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 512.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 512.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 655-610-14
Länge
165 mm
Durchmesser
20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)