Merck
GF64252324
Aluminiumoxid
powder, 0.02 mean particle size (micron), weight 200 g, condition nanopowder
Synonym(e):
AL606021
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 642-523-24
Gewicht
200 g
Mittlere Partikelgröße
0.02 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1