Merck
GF60710666
Nickel
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5+%
Synonym(e):
NI006015
Größe auswählen
1 EA
CHF 300.00
CHF 300.00
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 300.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141729
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 300.00
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 607-106-66
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)