Merck
GF57968780
Polybutylene Terephthalate - 30% Glass Fiber Reinforced
(PBT 30% GFR), rod, diam. 20 mm, L 500 mm, condition machining feedstock
Synonym(e):
ES357920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 579-687-80
Länge
500 mm
Durchmesser
20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)