Merck
Z563307
Einfacher Plas-Labs Handschuhkasten
AC/DC input 240 V AC, Euro plug, Plas-Labs 818-GB/EXP
Synonym(e):
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen dry box
Größe auswählen
1 EA
CHF 11’390.00
CHF 11’390.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 11’390.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103406
NACRES:
NB.35
CHF 11’390.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Plas-Labs 818-GB/EXP
H × B × T
26 in. × 41 in. × 28 in., inside dimensions
27 in. × 55 in. × 35 in., overall
Gewicht
150 lb
Allgemeine Beschreibung
Der einfache Handschuhkasten von Plas-Labs ist eine kostengünstige, leichte und tragbare Einzelstation. Der einfache Handschuhkasten wurde für allgemeine Isolierungsanwendungen in Chemie-, Pharma-, Biotech- und Abfallbehandlungslaboren entwickelt.
  • Transparenter, einteiliger Acryldeckel mit gegossenem, weißem Behälter
  • Doppellagige, geschlossene Neopren-Zelldichtungen für einen luftdichten Verschluss zwischen Deckel und Behälter
  • Verstellbare Edelstahlklemmen kompensieren Verschleißerscheinungen
  • Öffnungen mit 20,3 cm Außendurchmesser mit beidhändigem Hypalon® Handschuh mit Edelstahl-O-Ringen
  • Transparente Transferkammer (30,5 cm Länge x 27,9 cm Innendurchmesser) mit einstellbarer Vakuumanzeige
  • Hängende (Schiebe-)Regale auf drei Ebenen sind in Abständen von 17,8 cm angeordnet und nehmen 330 Zellkulturplatten auf; Regale bestehen aus 9,5 mm dickem durchsichtigem Acryl.
  • Weißes Nivelliertablett für den Transfer von Flüssigkeiten durch die Transferkammer
  • Vier Spülventile – zwei auf der Transferkammer, zwei auf der Hauptkammer
  • Mehrfachsteckdose mit CE-, UL- und CSA-Zulassung
Price includes shipping
Rechtliche Hinweise
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)